Learn More
Cole-Parmer™ Pompe à vide haute capacité Gast avec jauge, régulateur et décharge
Código de producto. 11705319 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Débit:
1,79 CFM, 51 l/min
Tamaño de la unidad:
1 pièce
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11705319
Marca: Cole-Parmer™ 0706105
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Si vous avez besoin d’une petite source de vide ou de pression silencieuse, vous trouverez l’unité pour votre application dans la pompe à vide haute capacité de la ligne de Gast. Ces pompes sont disponibles en modèles à tête simple et double.
  • Débit à l’air libre jusqu’à 2,2 pieds cubes (62,3 l/min)
  • Le moteur refroidi par ventilateur à bague de déphasage est équipé d’un disjoncteur thermique pour protéger votre système de pompe
  • Différents modèles de pompe ont des têtes en parallèle pour une capacité supérieure ou en série pour un vide plus important
  • Sélectionnez les pompes à vide avec ou sans jauges, régulateurs et valves
  • Fonctionne à sec
Especificaciones
Puissance (CV) 1/4 CV
Type du moteur Condensateur à fractionnement permanent
Ampérage 2 amp
Description Pompe à vide haute capacité
Niveau sonore 68 dB
Température (impériale) max. 100°F
Température (métrique) Max 38°C
Débit 1,79 CFM, 51 l/min
Fréquence 50 Hz
Type de pompe Système de vide
Tension 220 V
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado