Learn More
Cole-Parmer™ Compresseur d’air Gast Oilles
Code produit. 15794598 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Change view
Click to view available options
Régime moteur:
0 Hp
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Régime moteur unitSize
15794598 0 Hp 1 pièce
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15794598
Marque: Cole-Parmer™ 0705415
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les compresseurs d’air à membranes génèrent un air froid et sans huile, même en cas d’usage intensif.L’air qui entre dans la pompe ne s’approche pas du moteur pour capter la chaleur.
  • Pompe compresseur à membranes
  • Pratiquement aucun entretien
  • Idéale pour les applications légères
Spécification
Ampérage 0,4 amp
Comprend Cordon d’alimentation sans prise
Régime moteur 0 Hp
Description Compresseur d’air sans huile, pompe à membrane pour compresseur 1,1 cfm
Matériau Pièces humides en PTFE, acier inoxydable et aluminium
Modèle DOA-P501-BN
Température (impériale) max. 100°F
Température (métrique) Max 38°C
Hauteur totale (impériale) 7,625 in
Hauteur totale (métrique) 19,37 cm
Longueur totale (impériale) 7,625 in
Longueur totale (métrique) 19,37 cm
Largeur totale (impériale) 5,125 in
Largeur totale (métrique) 13,2 cm
Pression maximale 60 psi
Tension 220/240 V