Learn More
Thermo Scientific™ Seringues étanches aux gaz, manuelles, à aiguille fixe pour instruments GC
Code produit. p-4525961 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
Calibre d’aiguille:
22 s G
23 G
26s G
26 G
Calibre 22
Calibre 22s
Calibre 23s
Calibre 25
Longueur (métrique) de l’aiguille:
50 mm
57 mm
85 mm
Type de pointe d’aiguille:
Arrondi
Biseau
Cône
Orifice latéral
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12826036
Marque: Thermo Scientific™ 365F2441
Choisissez des seringues étanches aux gaz à aiguille fixe Thermo Scientific™ pour une introduction d’échantillons GC manuelle, précise et reproductible à l’aide d’une aiguille fixe et d’un piston qui crée une étanchéité parfaite.
Profitez de la durabilité, la clarté et la précision des seringues à aiguille fixe, manuelles et étanches aux gaz Thermo Scientific™. Utilisées pour l’injection manuelle d’échantillons dans les instruments de chromatographie en phase gazeuse (GC), elles fournissent une précision et une reproductibilité qui vous donnent confiance dans les résultats analytiques, jour après jour. Ces seringues ont une aiguille fixe et un piston qui crée un joint étanche avec le corps. Choisissez parmi plusieurs tailles et types. Elles sont disponibles en taille standard avec des marquages noirs faciles à lire et résistants aux solvants.
Durabilité
La conception améliorée des seringues permet :
  • Une meilleure résistance aux solvants
  • Une plus grande plage de températures
  • Une régularité de fonctionnement accrue
  • Une durée de vie prolongée et amélioration du cycle de vie
Clarté
Les seringues sont fournies avec une échelle noire nette et facile à lire qui facilite la distribution homogène des échantillons avec les seringues manuelles et qui permet l’identification facile des seringues installées dans des échantillonneurs automatiques.
Précision
La conception améliorée de la seringue permet de supprimer les zones où l’échantillon peut être piégé et provoquer potentiellement une contamination croisée :
  • Meilleur ajustement entre la pointe de piston et l’insert en PTFE à la position zéro
  • Meilleur ajustement entre l’insert en PTFE et le cylindre en verre
  • Meilleure fixation de l’aiguille fixe
En outre, la réduction de la quantité d’adhésif provenant du circuit de liquide améliore la durabilité et réduit le risque d’interaction de l’échantillon avec l’adhésif.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 25 μl ; 57 mm L ; calibre 23s fixe
Calibre d’aiguille Calibre 23s
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique GC étanche aux gaz, aiguille fixe
Quantité Chaque
Volume (métrique) 25 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 57 mm
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) Échantillonneur automatique TriPlus RSH et échantillonneur automatique TriPlus 100LS