Learn More
Invitrogen™ Gateway™ pENTR™ 1A Dual Selection Vector
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
1 pièce
Description
Gateway™ entry vectors are designed to clone DNA sequences using restriction endonucleases and ligase to create a Gateway™ entry clone. The entry clone is ready for recombination with a destination vector to create an expression clone. New: pENTR™ Dual Selection vectors!
Les vecteurs d’entrée Gateway™ ont été mis au point pour cloner des séquences d’ADN à l’aide d’endonucléases de restriction et de ligases pour créer un clone d’entrée Gateway™. Le clone d’entrée est prêt à être recombiné avec un vecteur de destination pour créer un clone d’expression. Nouveau : vecteurs de sélection double pENTR™ !
Les vecteurs d’entrée Gateway™ (tableau 1) offrent les propriétés suivantes :
Sites attL1 et attL2 pour la recombinaison spécifique au site du clone d’entrée avec un vecteur de destination Gateway™ pour garantir le clonage du gène d’intérêt dans la bonne orientation de l’expression
Séquence de Kozak pour une initiation efficace de la traduction chez les organismes eucaryotes
Site de liaison des ribosomes pour une initiation efficace de la traduction chez les organismes procaryotes (vecteurs de sélection double pENTR™ 1A, pENTR™3C et pENTR™11 uniquement)
Séquences de terminaison de la transcription rrnB pour empêcher l’expression basale du produit PCR d’intérêt dans E. coli
Origine pUC pour une réplication en de nombreuses copies et maintenance du plasmide dans E. coli
Gène de résistance à la kanamycine pour une sélection dans E. coli
Gène de fusion ccdB ⁄ chloramphénicol situé entre les deux sites attL pour
o la sélection négative et
o la sélection du chloramphénicol dans E. coli
Gène de résistance à la kanamycine pour une sélection dans E. coli
Les vecteurs d’entrée Gateway™ (tableau 1) offrent les propriétés suivantes :
o la sélection négative et
o la sélection du chloramphénicol dans E. coli
Spécification
Spécification
| Type de produit | Vecteur de double sélection / expression |
| Contenu et stockage | Vecteur de sélection double pENTR™ de 10 µg, lyophilisé en TE, pH : 8,0. Remise en suspension dans l’eau Conserver à -20°C |
| Résistance aux antibiotiques des bactéries | Chloramphénicol (CmR), kanamycine (KanR) |
| Clivage | Aucun site de clivage |
| Marqueur de protéine | Non étiqueté |
| Méthode de clonage | Gateway™ |
| Quantité | 10 μg |
| Vecteur | pENTR |
| Gamme de produits | pENTR™ |