Learn More
KleenGuard™ Gantelet à résistance chimique KleenGuard™ Jackson Safety™ G80
Description
- Protection d'EPI de cat. 3. EN 388 4102X. EN 374-1 Type A. Protection contre les micro-organismes (bactéries, champignons et virus)
- Recouvrent une plus grande surface et assure la protection du poignet et de la partie basse de l'avant-bras, permettant ainsi l'immersion totale
- Texture sableuse au niveau de l'extrémité des doigts et des paumes pour une meilleure préhension à l'état humide et sec
- Excellente préhension dans les environnements humides comme secs - bonne préhension pour les applications légèrement huileuses (meilleure protection).
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EPI de catégorie 3 certifié |
| Applications | Industrial |
| Couleur | Vert |
| Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
| Finger Thickness (English) | 22 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.558 mm |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Palm Thickness (English) | 21.7 mil |
| Palm Thickness (Metric) | 0.55 mm |
| Afficher plus |