Learn More
Tocris Bioscience™ Gavestinel
GREENER_CHOICE
Code produit. 18065772
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 18065772
Marque: Tocris Bioscience™ 2348/50
Potent and selective glycine site antagonist; orally available and active in vivo
Highly potent and selective non-competitive antagonist acting at the strychnine-insensitive glycine binding site of the NMDA receptor-channel complex (Kd = 0.8 nM). Displays > 1000-fold selectivity over NMDA, AMPA and kainate binding sites. Orally bioavailable and active in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 153436-38-5
Formule moléculaire C18H12Cl2N2NaO3
Spécification
Nom chimique ou matériau Gavestinel
Quantité 50 mg
Poids de la formule 397.19
Pureté >98%
Poids moléculaire 398.195