Learn More
BRAND™ Pycnomètres non étalonnés Gay-Lussac
Code produit. 11838291 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 11838291
Marque: BRAND™ 43238
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pycnomètre Gay-Lussac avec du verre borosilicaté 3.3 idéal pour une utilisation dans la plupart des environnements de recherche, des milieux scientifiques et autres types de laboratoires.
  • Pycnomètre BRAND™
  • Motif Gay-Lussac
  • Capacité non étalonnée, 10 ml
  • Verre borosilicaté, flacon à col étroit, flacon rond (Gay-Lussac), flacon blanc
  • DIN ISO 3507
  • Bouchon NS 10/19 avec capillaire
  • Dessus du bouchon finement poli
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 2 de chaque
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Type de produit Flacon à densité Gay-Lussac