Learn More
BRAND™ Pycnomètres non étalonnés Gay-Lussac
Pycnomètre Gay-Lussac avec du verre borosilicaté 3.3 idéal pour une utilisation dans la plupart des environnements de recherche, des milieux scientifiques et autres types de laboratoires.
72.00€ - 194.00€
Spécification
Quantité | 2 de chaque |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
Type de produit | Flacon à densité Gay-Lussac |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11818291
|
BRAND™
43220 |
25 ml |
89.05€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11838291
|
BRAND™
43238 |
100 ml |
129.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11828291
|
BRAND™
43228 |
50 ml |
194.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11808291
|
BRAND™
43208 |
10 ml |
78.05€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11888271
|
BRAND™
43205 |
5 ml |
72.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pycnomètre BRAND™
- Motif Gay-Lussac
- Capacité non étalonnée, 10 ml
- Verre borosilicaté, flacon à col étroit, flacon rond (Gay-Lussac), flacon blanc
- DIN ISO 3507
- Bouchon NS 10/19 avec capillaire
- Dessus du bouchon finement poli
Spécification
2 de chaque | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
Flacon à densité Gay-Lussac |