Learn More
GB 23200.121-2021 Mélange de pesticides 2 50 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30327674
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30327674 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327674 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000722AL
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Amidosulfuron∣Bensulfuron-methyl∣Chlorsulfuron∣Cinosulfuron∣Ethoxysulfuron∣Etrimfos∣Fenpyrazamine∣Flucetosulfuron∣Halosulfuron-methyl∣Iodosulfuron-methyl sodium∣Mesosulfuron-methyl∣Metazosulfuron∣Metsulfuron-methyl∣Propyrisulfuron∣Pyrazosulfuron-ethyl∣Thifensulfuron-methyl∣Triasulfuron∣Tribenuron-methyl (technical)∣Triflusulfuron-methyl∣Tritosulfuron
CAS 120923-37-7, 83055-99-6, 64902-72-3, 94593-91-6, 126801-58-9, 38260-54-7
Noms d’analytes ou de composants Amidosulfuron∣Bensulfuron-methyl∣Chlorsulfuron∣Cinosulfuron∣Ethoxysulfuron∣Etrimfos∣Fenpyrazamine∣Flucetosulfuron∣Halosulfuron-methyl∣Iodosulfuron-methyl sodium∣Mesosulfuron-methyl∣Metazosulfuron∣Metsulfuron-methyl∣Propyrisulfuron∣Pyrazosulfuron-ethyl∣Thifensulfuron-methyl∣Triasulfuron∣Tribenuron-methyl (technical)∣Triflusulfuron-methyl∣Tritosulfuron
Conditions d’expédition +20 °C
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Acétonitrile
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Amidosulfuron 50 μg/mL∣Bensulfuron-methyl 50 μg/mL∣Chlorsulfuron 50 μg/mL∣Cinosulfuron 50 μg/mL∣Ethoxysulfuron 50 μg/mL∣Etrimfos 50 μg/mL∣Fenpyrazamine 50 μg/mL∣Flucetosulfuron 50 μg/mL∣Halosulfuron-methyl 50 μg/mL∣Iodosulfuron-methyl sodium 50 μg/mL∣Mesosulfuron-methyl 50 μg/mL∣Metazosulfuron 50 μg/mL∣Metsulfuron-methyl 50 μg/mL∣Propyrisulfuron 50 μg/mL∣Pyrazosulfuron-ethyl 50 μg/mL∣Thifensulfuron-methyl 50 μg/mL∣Triasulfuron 50 μg/mL∣Tribenuron-methyl (technical) 50 μg/mL∣Triflusulfuron-methyl 50 μg/mL∣Tritosulfuron 50 μg/mL