Learn More
GB 23200.121-2021 Mélange de pesticides 4 50 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlorfluazuron∣Chlorobenzuron∣Fenamiphos∣Fenamiphos-sulfone∣Fenamiphos-sulfoxide∣Hexaflumuron∣Imazalil∣Novaluron∣Phosfolan∣Phospholan-methyl∣Procymidone∣Pyribenzoxim∣Teflubenzuron∣Triflumuron |
| CAS | 71422-67-8, 57160-47-1, 22224-92-6, 31972-44-8, 31972-43-7, 86479-06-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | Chlorfluazuron∣Chlorobenzuron∣Fenamiphos∣Fenamiphos-sulfone∣Fenamiphos-sulfoxide∣Hexaflumuron∣Imazalil∣Novaluron∣Phosfolan∣Phospholan-methyl∣Procymidone∣Pyribenzoxim∣Teflubenzuron∣Triflumuron |
| Conditions d’expédition | +20 °C |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acétonitrile |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Chlorfluazuron 50 μg/mL∣Chlorobenzuron 50 μg/mL∣Fenamiphos 50 μg/mL∣Fenamiphos-sulfone 50 μg/mL∣Fenamiphos-sulfoxide 50 μg/mL∣Hexaflumuron 50 μg/mL∣Imazalil 50 μg/mL∣Novaluron 50 μg/mL∣Phosfolan 50 μg/mL∣Phospholan-methyl 50 μg/mL∣Procymidone 50 μg/mL∣Pyribenzoxim 50 μg/mL∣Teflubenzuron 50 μg/mL∣Triflumuron 50 μg/mL |