Learn More
GB 5009.31-2016 Mélange de conservateurs 166 100 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30309366
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30309366 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309366 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000166ME
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Butyl Parahydroxybenzoate∣Ethyl Parahydroxybenzoate∣Methyl Parahydroxybenzoate∣Propyl Parahydroxybenzoate
CAS 94-26-8, 120-47-8, 99-76-3, 94-13-3
Noms d’analytes ou de composants Butyl Parahydroxybenzoate∣Ethyl Parahydroxybenzoate∣Methyl Parahydroxybenzoate∣Propyl Parahydroxybenzoate
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Méthanol
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Butyl Parahydroxybenzoate 100 μg/mL∣Ethyl Parahydroxybenzoate 100 μg/mL∣Methyl Parahydroxybenzoate 100 μg/mL∣Propyl Parahydroxybenzoate 100 μg/mL