Learn More
GB/T 10004-2008 Mélange de COV 574 2000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| CAS | 78-93-3, 108-21-4, 67-64-1, 71-43-2, 123-86-4, 71-36-3 |
| Quantité | 1 mL |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvant ou matrice | Méthanol |