Learn More
GB/T 14848-2017 Mélange de pesticides 522 100 μg/mL dans le toluène, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣Aldicarb∣Atrazine∣Carbofuran∣Chlorothalonil∣Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Heptachlor∣Malathion∣Parathion-methyl |
| CAS | 94-75-7, 116-06-3, 1912-24-9, 1563-66-2, 1897-45-6, 2921-88-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣Aldicarb∣Atrazine∣Carbofuran∣Chlorothalonil∣Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Heptachlor∣Malathion∣Parathion-methyl |
| Conditions d’expédition | +20 °C |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Toluène |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 100 μg/mL∣Aldicarb 100 μg/mL∣Atrazine 100 μg/mL∣Carbofuran 100 μg/mL∣Chlorothalonil 100 μg/mL∣Chlorpyrifos 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL∣Dimethoate 100 μg/mL∣Heptachlor 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL |