Learn More
GB/T 17592-2011 Mélange de colorants azoïques 128 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30314873
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30314873 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314873 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000128AL
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 106-50-3, 137-17-7, 95-80-7, 95-68-1, 87-62-7, 99-55-8
Quantité 1 mL
Certifications/Conformité ISO/CEI 17025
Solvant ou matrice Acétonitrile