Learn More
GB/T 21318-2007, SN/T 1928-2007 10 Nitroimidazoles 100 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methyl-4-nitroimidazole∣4-Nitroimidazole∣5-Chloro-1-Methyl-4-Nitroimidazole∣5-Nitrobenzimidazole∣Dimetridazole∣Dimetridazole-2-hydroxy∣Ipronidazole∣Metronidazole∣Metronidazole-hydroxy∣Ronidazole (RNZ) |
| CAS | 696-23-1, 3034-38-6, 4897-25-0, 94-52-0, 551-92-8, 936-05-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-Methyl-4-nitroimidazole∣4-Nitroimidazole∣5-Chloro-1-Methyl-4-Nitroimidazole∣5-Nitrobenzimidazole∣Dimetridazole∣Dimetridazole-2-hydroxy∣Ipronidazole∣Metronidazole∣Metronidazole-hydroxy∣Ronidazole (RNZ) |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Méthanol |
| Quantité | 1.5 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2-Methyl-4-nitroimidazole 100 μg/mL∣4-Nitroimidazole 100 μg/mL∣5-Chloro-1-Methyl-4-Nitroimidazole 100 μg/mL∣5-Nitrobenzimidazole 100 μg/mL∣Dimetridazole 100 μg/mL∣Dimetridazole-2-hydroxy 100 μg/mL∣Ipronidazole 100 μg/mL∣Metronidazole 100 μg/mL∣Metronidazole-hydroxy 100 μg/mL∣Ronidazole (RNZ) 100 μg/mL |