Learn More
GB/T 5750.9-2006, GB/T 14848-2017 Mélange de pesticides organochlorés 122 100 μg/mL dans le toluène, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| CAS | 789-02-6, 72-54-8, 72-55-9, 50-29-3, 319-84-6, 319-85-7 |
| Quantité | 1 mL |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvant ou matrice | n-Hexane/Toluene |