Learn More
GB/T 5750.9-2006 Mélange de pesticides pyréthroïdes 557 50 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30324962
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30324962 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324962 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000557AL
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-Fenpropathrin∣Cypermethrin∣Deltamethrin∣Fenvalerate∣lambda-Cyhalothrin∣Permethrin
CAS 39515-41-8, 52315-07-8, 52918-63-5, 51630-58-1, 91465-08-6, 52645-53-1
Noms d’analytes ou de composants (±)-Fenpropathrin∣Cypermethrin∣Deltamethrin∣Fenvalerate∣lambda-Cyhalothrin∣Permethrin
Conditions d’expédition +20 °C
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Acétonitrile
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (±)-Fenpropathrin 50 μg/mL∣Cypermethrin 50 μg/mL∣Deltamethrin 50 μg/mL∣Fenvalerate 50 μg/mL∣lambda-Cyhalothrin 50 μg/mL∣Permethrin 50 μg/mL