Learn More
Syngene™ Gbox Chemi XX6
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7115399 Tous les produits Syngene Produits
Click to view available options
Hertz:
50 Hz
60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15151065
Marque: Syngene™ GBOXCHEMIXX6E
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Requires
PC (non inclus)
Syngene™ Gbox Chemi XX6 Ultimate offre une imagerie hautes performances des gels d’ADN, des gels de protéines visibles, des transferts par chimiluminescence et des options pour les transferts Western à fluorescence bleue, verte, rouge et IR
Système de documentation sur gel polyvalent pour les transferts et les gels. L’imagerie hautes performances a démontré obtenir une sensibilité comparable au film grâce à l’utilisation d’outils logiciels avancés pour optimiser l’imagerie de bandes peu visibles.
Prend en charge de nombreuses applications d’imagerie :
  • Gels d’ADN / de protéines
  • chimiluminescence
  • Gels sans coloration
  • Transferts par fluorescence multiplex colorés
  • Gels 2D
  • Applications in vivo (des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires)
Caméra 6 MP haute résolution, à refroidissement Peltier, pouvant produire des images de 16 bits (65535 échelles de gris)  avec objectif F0.95, iris et mise au point motorisés (avec retour) pour de courtes durées d’acquisition. La chambre noire extensible possède un mécanisme de levage motorisé unique permettant d’utiliser les fonctions de zoom, avec mise au point automatique pour garantir la résolution d’image maximale du gel ou du transfert.
Le système est livré avec une roue porte-filtres à sept positions, une source de lumière blanche épiscopique et un bras à LED en option qui permet l’imagerie par fluorescence, pour l’imagerie rouge, verte, bleue et proche infrarouge (des accessoires supplémentaires devront être achetés)
Caractéristiques :
  • Logiciel piloté par des applications, conçu pour la capture d’images rapide d’échantillons biologiques
  • Interface utilisateur simple basée sur des icônes, utilisable sur les plateformes Win10, 8 et 7
  • Éliminez toute conjecture en imagerie
  • Produisez des images de qualité optimale de manière simple et rapide
  • Tous les fichiers générés ont une extension SGD unique, où seules les données brutes sont analysées pour la quantification des échantillons
  • Les fichiers peuvent être enregistrés au format TIFF, JPEG et BMP
  • Les protocoles d’utilisation peuvent être enregistrés pour consulter les images capturées précédentes et répliquer facilement les images des gels suivantes
  • Toutes les images capturées peuvent être modifiées avec des annotations, des outils d’édition et de réglage de netteté d’image avant d’être exportées vers GeneTools.
Le logiciel GeneTools permet à l’utilisateur de quantifier rapidement les échantillons et de passer des transferts aux données analysées en suivant quelques étapes rapides.
Types d’échantillons d’analyse :
  • Poids moléculaire
  • Comptage de colonies
  • Transfert spot
  • Correspondance des bandes
Tous les échantillons peuvent être quantifiés, y compris l’analyse multiplexée de la fluorescence des protéines jusqu’à 5 échantillons à la fois. Les fichiers de données brutes peuvent être rapidement quantifiés pour produire des données véritables pour les données de publication. Des rapports de grande qualité peuvent être exportés dans des fichiers Word et Excel pour un examen simple.
Les logiciels GeneSys et GeneTools répondent aux spécifications de la norme CFR 21 Partie 11 et des environnements BPL.
Le système est livré avec une garantie de 3 ans (retour à l’usine), des licences illimitées du logiciel d’analyse GeneTools et des mises à jour logicielles gratuites deux fois par an.
Spécification
Description Imageur Gbox Chemi XX6
Affichage Néant
Hertz 50 Hz
Tension 230 V
Profondeur (impériale) 21.7 in.
Profondeur (métrique) 55 mm
Type de filtre 7 positions
Hauteur (impériale) 38.9 in.
Zone du filtre jusqu’à 25 x 30 cm
Taille en pixels 4,54 x 4,54 u
Largeur (impériale) 22.4 in.
Hauteur (métrique) 99 mm
Système d’exploitation Windows 7 ou supérieur
Résolution 6 MP
Logiciel GeneSys et GeneTools inclus - illimité
Transilluminateur En option
Longueur d’ondes En option selon le transilluminateur
Largeur (métrique) 57mm
Modèle Gbox-Chemi-xx6
Type de lentille Fixe
Quantité d’emballage 1 Ea.
Imprimante incluse Non
Type de caméra 6 MP CCD, avec refroidissement
Type de cagoule Amovible
Dimensions 57 x 99 x 55 mm
À utiliser avec (application) Gels, transferts, chimiluminescence, fluorescence, transferts Western
Gamme de produits Syngene
Type de produit Imageur pour gel / transfert