Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ferrules à mini-raccord de rechange
Description
- Simplicité d’utilisation
- Forme un joint fiable
- Réutilisable
- Matériau doux, assure une préhension douce sur la colonne capillaire
- Émissions faibles
Spécification
Spécification
| Type | Ferrule |
| À utiliser avec (équipement) | Colonnes de dia. int. 0,1 à 0,32 mm |
| Matériau | Graphite |
| Quantité | 10/boîte |