Learn More
Trajan™ Colonnes capillaires BP624 GC
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 m
30 mm
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
1,4 μm
1,8 μm
3 μm
1,2 mm
3 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Phase polaire
- Analyse organique de l’EPA (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
- Idéal pour les analyses environnementales, les matières organiques volatiles, l’analyse de l’alcool
Spécification
Spécification
| Température max. | 230/240°C |
| Diamètre (métrique) interne | 0,32 mm |
| Épaisseur du film | 1,8 μm |
| Longueur (métrique) | 60 m |