Learn More
Trajan™ Colonnes capillaires BP624 GC
Code produit. p-8010102
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 m
30 mm
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
1,4 μm
1,8 μm
3 μm
1,2 mm
3 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12965571
Marque: Trajan™ 054827
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Colonnes capillaires GC BP624 SGE - Phase polaire conçue pour l’analyse des matières organiques volatiles EPA
  • Phase polaire
  • Analyse organique de l’EPA (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
  • Idéal pour les analyses environnementales, les matières organiques volatiles, l’analyse de l’alcool
Spécification
Température max. 230/240°C
Type Colonnes capillaires BP624 GC
Diamètre (métrique) interne 0,22 mm
Plage de températures 0°C à 240°C
Épaisseur du film 1,2 mm
Longueur (métrique) 30 mm
Polarité Hautement polaire
Quantité 1/boîte