Learn More
Macherey-Nagel™ Écart de rétention Me-Sil de la colonne GC
Code produit. p-8012116 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
25 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10398541
Marque: Macherey-Nagel™ 723706.10
Il en reste null
Spécification
Diamètre (métrique) 0,4 mm
Type Espace de rétention de colonne GC
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
À utiliser avec (application) Analyse du n-hexane et de l’éther diéthylique
Plage de températures 320°C
Longueur (métrique) 10 m
Quantité 1/boîte