Learn More
Thermo Scientific™ Bagues d’étanchéité pour insert GC pour instruments Thermo Scientific™ et Agilent
Code produit. 10259314 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Bague d’étanchéité pour insert
Bague d’étanchéité pour insert en Viton
Bague d’étanchéité pour insert en graphite
À utiliser avec (équipement):
Injecteurs SSL GC FOCUS et TRACE
Injecteurs TRACE série 1300 GC PTV
Injecteurs TRACE série 1300 GC SSL
Injecteurs GC TRACE série 1300 et Agilent SSL
Inserts Agilent SSL
Inserts Agilent de 2,0 mm
Inserts droits directs Agilent
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
10 pièces
5 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10259314
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 290GA244
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Associez la meilleure bague d’étanchéité avec l’insert de port d’injection utilisé dans votre système GC Thermo Scientific™ ou Agilent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Bague d’étanchéité pour insert en graphite
Quantité 10/boîte
Product Type Bague d’étanchéité pour insert en graphite
À utiliser avec (équipement) Inserts Agilent de 2,0 mm