Learn More
Schmidlin™ GC Plus Rack Zero Air Generator
Code produit. p-7228513
Encompass_Preferred
Click to view available options
Débit:
15 000 ml/min
1 800 ml/min
500°ml/min.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17738919
Marque: Schmidlin™ DBRGC10000EU
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
This generator produces a continuous supply of zero grade air.
  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Purity: <0.1 ppm THC
  • Pressure: 4.5 to 10 barg (145 psig)
  • Proprietary platinum catalyst technology
  • Easy to install with complete 'plug and play' functionality
  • Ideal for all GC detector applications
  • Stable baseline with increased sensitivity and repeatability
  • Meets and exceeds requirements for the most demanding analyzers
Spécification
Profondeur (métrique) 37 cm
Débit 500°ml/min.
Hauteur (métrique) 50.7 cm
Température ambiante max. de fonctionnement 35°C
Pression de sortie 11 bar
Largeur (impériale) 9 in.
Largeur (métrique) 23 cm
Raccordements Outlet: 1/8 in.
Pureté de l’azote >99.99996%
Puissance 220 W
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.