Learn More
Thermo Scientific™ Seringues GC SMART pour échantillonneur automatique TriPlus™ RSH SMART
Code produit. 17697075 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 μl
1 μl
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 mL
2,5 mL
5 mL
10 mL
Calibre d’aiguille:
26s G
Calibre 19
Calibre 22
Calibre 23
Calibre 23s
Calibre 26
Longueur (métrique) de l’aiguille:
57 mm
65 mm
85 mm
Type de produit:
Seringue pour échantillonneur automatique GC
Packungsgröße:
1 pièce
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17697075
Marke: Thermo Scientific™ 365I2331SM
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Utilisez ces seringues GC équipées d’une puce d’identification pour suivre les numéros de pièces et de lots, l’utilisation et l’historique afin d’accroître la fiabilité des données et de garantir la conformité du système.
Utilisez la technologie unique des seringues GC Thermo Scientific™ SMART comme une approche traçable basée sur l’utilisation de la gestion des seringues de chromatographie en phase gazeuse (GC), pour une augmentation de la fiabilité, une disponibilité des instruments, une confiance dans les résultats et une traçabilité complète. Lorsqu’elles sont installées sur un échantillonneur automatique Thermo Scientific™ TriPlus™ RSH SMART, les seringues SMART bénéficient de la technologie SMART unique : chaque seringue est équipée d’une puce d’identification qui stocke des informations telles que le numéro de pièce, le numéro de lot, la plage d’utilisation et l’historique de cette seringue spécifique. Les informations stockées sur la puce sont directement accessibles et rapportées via le logiciel CDS Thermo Scientific™ Chromeleon™.
Les seringues SMART sont compatibles avec tous les instruments TriPlus™ RSH, ainsi qu’avec les plateformes PAL et les instruments série AOC-6000.
Avantages de la technologie SMART
- Gagnez en confiance dans les résultats analytiques
- Assurez une utilisation des seringues exempte d’erreurs grâce à l’identification automatique
- Prenez en charge l’accréditation GLP avec la traçabilité de l’historique d’utilisation
- Optimisez la consommation en surveillant les conditions d’utilisation et la durée de vie
- Facilitez la gestion des seringues grâce au tableau de bord de notification de santé à code couleur intégré au CDS Chromeleon™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Description 250 μl FN GT, calibre 26, cône, 57 mm ; Piston à pointe en PTFE
Calibre d’aiguille Calibre 26
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique GC
Volume (métrique) 250 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 57 mm
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) Échantillonneur automatique RSH SMART TriPlus, tous les instruments RSH TriPlus et tous les modèles PAL3
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt