Learn More
GC7 Sulfate, MedChemExpress
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 mg
5 mg
Beschreibung
GC7 Sulfate is a deoxyhypusine synthase (DHPS) inhibitor.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | GC7 Sulfate |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 150417-90-6 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C8H22N4O4S |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Informations sur la solubilité | H2O : 3 mg/mL (11.10 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | NC(NCCCCCCCN)=N.O=S(O)(O)=O |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur