Learn More
GC7 Sulfate, MedChemExpress
Code produit. 16496887
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Code produit. 16496887
Marque: Medchem Express HY108314A
MedChemExpress GC7 Sulfate is a deoxyhypusine synthase (DHPS) inhibitor.
GC7 Sulfate is a deoxyhypusine synthase (DHPS) inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau GC7 Sulfate
Forme physique Solid
CAS 150417-90-6
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H22N4O4S
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité H2O : 3 mg/mL (11.10 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES NC(NCCCCCCCN)=N.O=S(O)(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 270.35
Poids de la formule 270.35
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.