Learn More
Gcase activator 1, MedChemExpress
Code produit. 16482916
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16482916
Marque: Medchem Express HY104038
MedChemExpress Gcase activator 1 is an activator of glucocerebrosidase (Gcase) extracted from patent WO 2017192841 A1.
Gcase activator 1 is an activator of glucocerebrosidase (Gcase) extracted from patent WO 2017192841 A1.
Spécification
Nom chimique ou matériau Gcase activator 1
Forme physique Solid
CAS 1919820-28-2
Couleur Blanc
Quantité 25 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H30N4O2
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (139.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2N=C(C)C=C(C)N2N=C1)N[C@@H]3CC[C@@H](OCCCCC)CC3
Poids moléculaire (g/mol) 358.48
Poids de la formule 358.48
Pourcentage de pureté 98.77%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.