missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gcase activator 1, MedChemExpress

Code produit. p-200098490
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Codice prodotto. 16482916

Marca: Medchem Express HY104038

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Gcase activator 1 is an activator of glucocerebrosidase (Gcase) extracted from patent WO 2017192841 A1.

Gcase activator 1 is an activator of glucocerebrosidase (Gcase) extracted from patent WO 2017192841 A1.

Specifica

Nom chimique ou matériau Gcase activator 1
Forme physique Solid
CAS 1919820-28-2
Couleur Blanc
Quantité 25 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H30N4O2
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (139.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2N=C(C)C=C(C)N2N=C1)N[C@@H]3CC[C@@H](OCCCCC)CC3
Poids moléculaire (g/mol) 358.48
Poids de la formule 358.48
Pourcentage de pureté 98.77%
Qualité Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato