Learn More
Novus Biologicals™ GCFC1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 0,1 ml |
| Contenu et stockage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Cible | GCFC1 |
| Synonyme | BM020, C21orf66, chromosome 21 open reading frame 66, FLJ90561, fSAP105, functional spliceosome-associated protein 105, GCFCFSAP105, GC-rich sequence DNA-binding factor 1, GC-rich sequence DNA-binding factor candidate |
| Symbole de gène(s) | PAXBP1 |