Learn More
Liebherr™ GCv Series Forced Air Fridge-Freezer
Code produit. p-7138818 Tous les produits Liebherr Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15766838
Marque: Liebherr™ GCv 4010
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Provides double the cooling power with two separate cooling circuits and two compressors. Liebherr™ GCv Series Forced Air Fridge-Freezer has an upper refrigerator with adjustable shelves and a lower freezer compartment with bins on shelves, with separate locks for each compartment.
  • Electronic Controls with Digital Temperature Display: Provides easy-to-see, easy-to-use controls without opening the door, as well as a temperature alarm
  • Separate cooling circuits/compressors: Enables independent temperature setting and eliminates air exchange to prevent odor transfer
  • Forced air cooling: Highly efficient fans cool freshly stored items quickly and maintain an even temperature throughout the interior
  • Separately lockable compartments: Sturdy locks are designed for extreme conditions and are independent of the handles
  • Efficient refrigeration system: Reduces energy consumption and operating costs with premium-quality components
  • Environmentally friendly refrigerant: Minimal greenhouse effect and no ozone depletion potential with outstanding energy efficiency
Spécification
Capacity (Metric) Freezer 107 L
Capacity (Metric) Refrigerator 254 L
Plage de températures (congélateur) -14°C to -28°C
Plage de températures (réfrigérateur) 1°C à 15°C
Modèle de porte HardLine avec poignée Slimline
No. of Doors 2
Côté charnière Droite interchangeable
Tiroirs Wire Bins (Freezer)
Nbre de tiroirs 3
Étagères 4 (3 Adjustable, Wire Grid) Refrigerator; 2 (Glass, Beneath Bins) Freezer
Capacité (métrique) d’étagère 45 kg (Refrigerator), 24 kg (Freezer)
Compresseur 2
Dégivrage Automatique
Sécurité d’accès Serrure
Réfrigérant R 600a
Finition externe Acier blanc
Isolation 70 mm
Intérieur White Plastic
Affichage Numérique, externe
Couleur Blanc
Type de contrôle Électronique
Comprend Temperature alarm, Adjustable feet
Dimensions (L x l x H) extérieures 61.5D x 60W x 200H cm
Consommation d’énergie 1.447 kWh / 23 hr.
Ampérage 1,5 A
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz
Puissance 200 w
Poids à l’expédition (métrique) 89 kg
Poids (métrique) 83 kg