Learn More
Invitrogen™ Human GDF15 ELISA Kit
Code produit. 15455003
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Code produit. 15455003
Marque: Invitrogen™ EHGDF15
ELISA
The Human GDF15 ELISA quantitates Hu GDF15 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu GDF15. Principle of the method The Human GDF15 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Les protéines morphogénétiques osseuses (p. ex. BMP5, MIM 112265) sont des membres de la superfamille du facteur de croissance transformant bêta (voir TGFB1, MIM 190180) et régulent la différenciation et l’entretien des tissus. Ils sont synthétisés comme des molécules précurseurs qui sont traitées à un site de clivage dibasique pour libérer des domaines à extrémité C-terminale contenant un motif caractéristique des 7 cystéines conservées dans la protéine mature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Q99988
Plage de dosage 1,1-800 pg/ml
Sensibilité du dosage 2 pg/ml
Plage d’étalonnage 2 pg/ml à 800 pg/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Facteurs de croissance & récepteurs
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : angiogénine, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, Il-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, Il-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF- 7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptine (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-bêta, Timp-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF humains.
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 9518
Symbole de gène(s) GDF-15,MIC-1,MIC1,NAG-1,PDF,PLAB,PTGFB
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Transduction des signaux
Volume d’échantillon Plasma, 33 μl ; Sérum, 33 μl ; Surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme GDF-15, MIC-1, MIC1, NAG-1, PDF, PLAB, PTGFB
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min