Learn More
Cytiva Colonnes NICK™
Code produit. p-3676678 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
20 colonnes
50 colonnes
Conditionnement:
20 pièces
50 pièces
Code produit. 10597065
Marque: Cytiva 17085501
Pour la purification rapide de l’ADN marqué (longueur > 20 bases) des nucléotides radiomarqués non incorporés par chromatographie par écoulement par gravité
  • Pré-conditionnées avec Sephadex™ G-50 de qualité ADN dans de l’eau distillée contenant 0,15 % de biocide Kathon™ CG/ICP
  • Récupération standard : ≥ 90% d’ADN appliqué
  • Peut recevoir des volumes d’échantillons jusqu’à 100 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
À utiliser avec (application) Purification rapide de l’ADN marqué issu de nucléotides radiomarqués non incorporés, par chromatographie à écoulement par gravité
Comprend Sephadex™ G-50 de qualité ADN en eau distillée contenant 0,15 % de Kathon™ CG/ICP Biocide
Type de produit Colonne
Quantité 20 colonnes
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contient: reaction mass of: 5-chloro2-methyl-4-isothiazolin-3- one ¢ECno. 247-500-7! and2-methyl-2H-isothiaz
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado