Learn More
Cytiva Plaques PD MultiTrap™
Code produit. 11793329 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
:
4 plaques à 96 puits
Code produit. 11793329
Marque: Cytiva 28918006
Nettoyage pratique et rapide à petite échelle des protéines et d’autres grands biomolécules (> 5000 Mr) avec une reproductibilité élevée de puits à puits et de plaques à plaques
  • Conçu pour le dessalage à haut débit et l’échange de tampon de plusieurs échantillons
  • La gamme applications additionnelles comprend l’échange de tampons et l’élimination de composés à faible poids moléculaire
  • Plaques à 96 puits pré-conditionnées avec milieu Sephadex™ G-25 500 μl/puits pour une reproductibilité élevée
  • Convient à l’automatisation avec des systèmes robotiques automatisés ainsi qu’à une utilisation manuelle
  • Préparation des échantillons dans la plage de 70 à 130 μl sans dilution d’échantillon
  • Stable dans la plage de pH de 2 à 13 et en présence de tous les tampons couramment utilisés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon NaOH 0,2 M, HCl 0,2 M, acide acétique 1 M, urée 8 M, chlorhydrate de guanidine 6 M, 1 % de SDS, 24 % d’éthanol, 30 % de porpanol, 30 % d’acétonitrile
Type de produit Plaque MultiTrap PD Sephadex G-25
Volume du lit 0,07 à 0,13 ml
Quantité 4 plaques de 96 puits
Hauteur (impériale) 11,81 in
Hauteur (métrique) 300 mm
Débit gt; 100°cm/h
Matériau PP, PE
Plage de pH 2 à 13
Granulométrie 50°mu;m sous forme sèche, 38 à 235°mu;m sous forme humide
Type de support Dextrane réticulé
Contenu et stockage 4° à 30°C
À utiliser avec (application) Dessalage à haut débit et échange de tampon de plusieurs échantillons, utilisation manuelle ou avec des systèmes robotiques
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • PD MultiTrap G-25
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.