Learn More
Cytiva Milieux Sephadex™ G75, qualité superfine
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
Description
- Plage de fractionnement, protéines globulaires : 3000 à 70 000
- Granulométrie humide : 20 à 155 μm
- Gamme de pH de fonctionnement : 2-10
Spécification
Spécification
| Quantité | 100 g |
| Débit | 1,5°ml/min. |
| Granulométrie | 22 à 143 μm sous forme humide, 10 à 40 μm sous forme sèche |
| Volume du lit | 12 à 15 mg/g |
| Type de produit | Sephadex G75 Media |
| Format | Microbille solide |
| À utiliser avec (application) | Dessalage et échange de tampon de grandes biomolécules, pour des cas spécifiques nécessitant une très haute résolution |
| Pression max. | Veillez à éviter de compresser le gel. N’augmentez pas la pression au-delà de 0,16 bars. |
| Plage de pH | 2 à 10 |
| Type de support | Dextrane réticulé |
| Afficher plus |