Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour cuve d’électrophorèse sur gel horizontale HU6 Mini
Click to view available options
Nbre de puits:
8
12
16
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,5 mm
2 mm
Volume (métrique) d’échantillon:
11 μl
15 μl
17 μl
20 μl
22 μl
30 μl
Largeur (métrique) des dents:
2,2 mm
2,5 mm
4,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Avec code couleur
- Réglable en hauteur
- Offre un contrôle complet du volume de chargement
- Profondeur de puits jusqu’au débit maximum de 32 échantillons
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Unité d’électrophorèse sur gel horizontal HU6 Mini |
| Type | Peigne |
| Nbre de puits | 8 |
| Épaisseur (métrique) | 1,5 mm |
| Volume (métrique) d’échantillon | 30 μl |
| Largeur (métrique) des dents | 4,5 mm |