Learn More
Hamilton™ Électrode de pH Gel-Glass
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | S7 |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |
| Type | Électrode de pH Gel-Glass |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Matériau | Verre |
| Gamme de température (métrique) | -10°C à +60°C |
| Certifications/Conformité | Oui |