Learn More
Fisherbrand™ Pièces/accessoires pour système d’électrophorèse verticale OmniPAGE Mini
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Les systèmes verticaux OmniPAGE Mini sont principalement utilisés pour l’électrophorèse des protéines mais aussi des acides nucléiques. En combinant l’aspect fonctionnel et la simplicité d’utilisation, les systèmes OmniPAGE CVS10 permettent une mini électrophorèse sur gel verticale simple et polyvalente fournissant des résultats reproductibles.
Chaque système OmniPAGE peut accueillir jusqu’à 4 gels coulés à la main et 2 gels précoulés pour une flexibilité totale. La technologie de pince coulissante unique de l’insert PAGE permet un coulage sans fuite, rapide et intuitif.
- Cuve d’électrophorèse : Maintient le module de gel avec des gels coulés / échantillons et la solution tampon ; Se connecte à une source d’alimentation externe
- Couvercle de sécurité : Garantit la polarité et l’orientation correctes des électrodes ; S’adapte facilement sur la cuve
- Système de coulage externe : comprend un support et une base avec un tapis en silicone ; maintient le module de gel en toute sécurité pendant le coulage du gel
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (application) | Électrophorèse des protéines |
| À utiliser avec (équipement) | Système vertical CVS Mini OmniPAGE |
| Type | Réservoir |
| Dimensions du gel | 8 x 8,5 cm |
| Nbre de gels | Jusqu’à 2 |
| Dimensions (L x l) | 10 x 10 cm (plaque) |