Learn More
Cytiva Film GelBond PAG
Code produit. 10086234 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Gels de polyacrylamide
Gels d’agarose
Longueur (métrique):
94 mm
258 mm
260 mm
Largeur (métrique):
84 mm
124 mm
203 mm
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10086234
Marque: Cytiva 80112936
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le film pour gel Cytiva™ GelBond PAG est un milieu homogène haute densité.
Le film Cytiva™ GelBond est un film polyester transparent et flexible conçu pour prendre en charge les gels. Les gels coulés sur le film GelBond restent fixés au film de manière permanente pour l’électrophorèse ou l’immunodiffusion, ainsi que pour toutes les procédures de fixation, de coloration, de décoloration et de séchage ultérieures.
  • Le film GelBond est en polyester fin (0,2 mm). Boîte de 50 films, 124 x 258 mm.
  • Milieu homogène haute densité
Chaque film a un côté hydrophile et un côté hydrophobe. Le gel doit être coulé du côté hydrophile (le côté sur lequel une gouttelette d’eau se propage).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Incolore
Type de produit Film pour gel
À utiliser avec (application) Gels de polyacrylamide
Quantité 50/boîte
Longueur (impériale) 10,1 in
Longueur (métrique) 258 mm
Largeur (impériale) 5,0 in
Largeur (métrique) 124 mm