Learn More
Thermo Scientific™ Réactif de coloration bleue GelCode™
Code produit. 11805105 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
3,5 L
Conditionnement:
1 pièce
500mL
Code produit. 11805105
Marque: Thermo Scientific™ 24592
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le réactif de coloration bleu GelCode est une coloration protéique prête à l’emploi basée sur le colorant colloïdal Coomassie G-250 qui fournit une détection de niveau nanogramme dans les gels de polyacrylamide et une détection pendant le transfert.
Le réactif de coloration bleu GelCode est une coloration protéique prête à l’emploi basée sur le colorant colloïdal Coomassie G-250 qui fournit une détection de niveau nanogramme dans les gels de polyacrylamide et une détection pendant le transfert. Ce réactif unique ne colore que les protéines et permet de visualiser les bandes directement dans le gel pendant le processus de coloration en gel d’une heure.
Le réactif de coloration bleu GelCode est une coloration protéique prête à l’emploi basée sur le colorant colloïdal Coomassie G-250 qui fournit une détection de niveau nanogramme dans les gels de polyacrylamide et une détection pendant le transfert.
Caractéristiques :
  • Aucune décoloration de l’acide méthanol-acétique nécessaire
  • Réactif de coloration rapide, prêt à l’emploi, en une étape, coloration en une heure ; le développement de la bande est visible directement dans le plateau de coloration ; pas de bruit fond lors de la coloration pendant la nuit ; protocole de fixation et de lavage flexible ; pas de rétrécissement du gel ; le gel coloré peut être séché
  • Le lavage à l’eau augmente la sensibilité de la coloration : l’étape optionnelle fournit un fond de gel transparent et rend les bandes faiblement colorées plus visibles
Le réactif de coloration bleu GelCode ne colore que les protéines et permet de visualiser les bandes directement dans le gel pendant le processus de coloration d’une durée d’une heure. Comme l’étape de décoloration ne fixe pas la protéine, la coloration bleue GelCode est compatible avec l’analyse par spectrométrie de masse et l’analyse de séquences à extrémité N-terminale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à 4°C.
Emplacement de détection Détection sur transfert, détection sur gel
Couleur Blue
Méthode de détection Colorimétrique
Marqueur ou colorant Coomassie
Type de produit Protein Gel Stain Reagent
Gamme de produits GelCode
Quantité 3,5 L
Molécule cible Protéine
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Gelcode Blue Stain Reagent, 3.5 L
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Phosphoric acid, Methyl alcohol