Spécification
| Contenu et stockage | Store at -20°. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Gamme de produits | Novus |
| Quantité | 1 mg |
| À utiliser avec (application) | Yellow Solid. Slightly Soluble in Methanol, Chloroform or DMSO (10 mg/mL); Insoluble aq. Soln.. |
| Type | Geldanamycin |