Learn More
Poudre de gomme gellane, MP Biomedicals™
Code produit. 11400666 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
Code produit. 11400666
Marque: MP Biomedicals 0218010601
Utilisé comme agent gélifiant à la place de la gélose dans les milieux microbiologiques. La gomme gellane en poudre MP Biomedicals est un polysaccharide hydrosoluble produit par la bactérie Pseudomonas elodea. Elle est utilisée dans différentes matrices d’immobilisation et comme additif alimentaire,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71010-52-1
Formule moléculaire (C24H38O20)A
Synonyme Agar substitute gelling agent
Spécification
Quantité 1 kg
Forme physique Poudre