Learn More
Chlorhydrate de gemcitabine, Mikromol™
Code produit 18013010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18013010 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18013010 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1257.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de gemcitabine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Gemcitabine hydrochloride
CAS 122111-03-9
Noms d’analytes ou de composants Gemcitabine hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H11 F2 N3 O4 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Cytidine, 2'-deoxy-2',2'-difluoro-, hydrochloride (1:1), Cytidine, 2'-deoxy-2',2'-difluoro-, monohydrochloride (9CI), Gemcitabine hydrochloride, Gemcitera, Gemsar, Gemzar, LY 188011 hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C9H11F2N3O4.ClH/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17;/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17);1H/t4-,6-,7-;/m1./s1
SMILES Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)C2(F)F
Nom IUPAC 4-amino-1-[(2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidin-2-ona;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 299.66
Quantité 250 mg
Poids de la formule 299,0484 g/mol