Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gemfibrozil, 98 %
Code produit. 15713457 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15713457
Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 25812-30-0 | C15H22O3 | 250.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25812-30-0
Formule moléculaire C15H22O3
Poids moléculaire (g/mol) 250.34
Numéro MDL MFCD00079335
Clé InChI HEMJJKBWTPKOJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gemfibrozil, lopid, 5-2,5-dimethylphenoxy-2,2-dimethylpentanoic acid, jezil, decrelip, lipur, bolutol, apo-gemfibrozil, gemfibromax, cholespid
CID PubChem 3463
ChEBI CHEBI:5296
Nom IUPAC 5-(2,5-diméthylphénoxy)-2,2-acide diméthylpentanoïque
SMILES CC1=CC=C(C)C(OCCCC(C)(C)C(O)=O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Gemfibrozil
Point de fusion 60.0°C to 61.0°C
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Poids de la formule 250.33
Pourcentage de pureté 98%