Learn More
Agilent BioTek Logiciel d’acquisition et d’analyse des données Gen5
Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Modèle:
Logiciel d’analyse des données Gen5 AL2
Logiciel d’analyse des données Gen5 AL3
Logiciel d’analyse des données Gen5 AL4
Logiciel d’analyse des données Gen5 IVD
Logiciel d’analyse des données Gen5 IVD+
Logiciel d’analyse des données Gen5 Secure Prime
Logiciel d’analyse des données Gen5 Secure+
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les boutons de lancement rapide de l’écran d’accueil fournissent des liens vers les fichiers récemment utilisés, les protocoles préprogrammés et d’autres fonctions clés telles que la lecture rapide et le test du système
- Les outils StepWise permettent de réaliser un nombre illimité d’associations d’étapes procédurales et de critères de réduction des données pour une grande variété d’applications, dans une séquence logique, clairement définie et facile à visualiser sur l’écran
- Analyse des données sur une seule plaque ou sur plusieurs plaques au cours d’une expérience
- Les constructeurs de rapports et PowerExport sont des outils de production rapides et flexibles pour la création de rapports prêts à être publiés à l’aide de matrices de données, de tableaux statistiques, de protocoles et d’informations sur les plaques
- Pour la conformité à la norme 21 CFR Partie 11, Gen5 Secure offre une protection du système, des données et des protocoles
- Les multiples définitions d’utilisateurs et de niveaux d’autorisation facilitent la mise en conformité avec les politiques des laboratoires
- Windows XP ou Windows 2 000 (Professional Editions)
- Processeur PC Pentium III (ou compatible) (500 MHz ou supérieur)
- 512 Mo de RAM ou plus
- 2 Go d’espace disque dur ou plus
- Résolution XGA 1 024 x 768 ou supérieure
- Lecteur de CD-ROM
- Clavier
- Souris
- Microsoft Internet Explorer version 5.0 ou ultérieure (pour obtenir de l’aide en ligne)
- Microsoft Excel 2 000 ou version ultérieure (pour la fonction PowerExport)
Spécification
Spécification
| Modèle | Logiciel d’analyse des données Gen5 IVD+ |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteurs d’imagerie multimodes |
| Type | Logiciel de collecte et d’analyse des données |