Learn More
Agilent BioTek Logiciel pour lecteur de microplaques et imageur Gen5
Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Type:
Gen5 Image Prime
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Offre une combinaison unique de puissance et de simplicité d’utilisation qui permet de gagner en temps et en productivité
- Permet de transformer les données et les images brutes en résultats significatifs
- Effectue une analyse d’images intracellulaires à fort grossissement jusqu’à l’ELISA de base
Recueillez et analysez vos données rapidement et facilement
- Démarrage rapide avec > 150 protocoles préparés disponibles dans Gen5 et en ligne
- Modes de lecture par point final, cinétique, balayage de surface de puits, balayage spectral
- L’exportation rapide à un bouton envoie les données directement vers Excel, sans nécessiter plusieurs étapes
- Protocoles de plaque micro volumes Take3 prédéfinis pour l’évaluation quantitative directe des échantillons de 2 μl
Explorez, visualisez et analysez l’activité intra-cellulaire et inter-cellulaire
- Faites l’acquisition d’images haute qualité de 1,25x à 100x avec Lionheart FX et jusqu’à 60x avec Cytation
- Combinez les étapes d’acquisition d’images et les étapes de détection multimode pour obtenir et analyser rapidement des données phénotypiques et quantitatives
- Fonctions avancées, notamment l’assemblage d’images, la projection en Z et le contraste de phase numérique
- Importez des fichiers d’images d’autres programmes pour analyse dans Gen5
Imagerie : Méthodes et protocoles
- Comptage et analyse automatisés de cellules avec statistiques d’images
- Réalisation d’un film en time-lapse avec alignement automatisé des images
- Capture de montage, assemblage d’images
- Focus stacking et projection en Z
- Imagerie à grande vitesse, regroupement d’images pour les cinétiques rapides
Outils de CQ et de validation
- Entièrement validé chez Agilent BioTek
- Le progiciel de validation Gen5 assure une approche étape par étape efficace pour faciliter la validation interne
- Compatible avec le lecteur de microplaques complet IQ/OQ/PQ (kits de qualification de produit) pour faciliter la qualification des instruments
- Gen5 IVD et Gen5 IVD Image+ disposent d’une fonction de tendances de CQ, de fonctions de sécurité et de protocoles de validation pour plus de commodité et d’efficacité
Gen5 Image Prime pour l’imagerie cellulaire
- Offre un puissant outil d’acquisition et d’analyse d’images à utiliser avec l’imageur cellulaire automatisé Lionheart FX et les lecteurs multimodes d’imagerie cellulaire Cytation
- Fonctions de comptage de cellules, d’analyse de sous-populations, d’analyse avancée
- Les étapes multimodes et d’imagerie combinées en un seul protocole permettent de sélectionner les résultats pour assurer l’efficacité de l’imagerie, sans avoir à collecter des données inutiles
- Traitement et analyse d’images, y compris la projection en Z, l’assemblage d’images, la sélection de résultats et le contraste de phase numérique, ainsi que des fonctions avancées, y compris le masque secondaire, le seuil dynamique et l’analyse des sous-populations
- Réalisation de film intégrée pour les séquences d’imagerie cinétiques acquises
- Acquisition d’images en fluorescence, champ lumineux, champ lumineux couleur et contraste de phase
- Importez des fichiers d’images d’autres programmes pour analyse dans Gen5
Conformité GxP avec Gen5 Secure
- Pour les environnements de laboratoire réglementés, Gen5 Secure offre des fonctionnalités vous aidant à respecter les exigences de la norme 21 CFR Partie 11
- Offre un contrôle d’imagerie pour l’imageur cellulaire automatisé en temps réel Lionheart FX et les lecteurs multimodes d’imagerie cellulaire Cytation
- Comprend le traitement et l’analyse d’images, y compris la projection en Z, l’assemblage d’images, la sélection de résultats et le contraste de phase numérique
- Les fonctions avancées comprennent le masque secondaire, le seuil dynamique et l’analyse des sous-populations
- Contrôle complet du lecteur et analyse des données pour tous les lecteurs de microplaques Agilent BioTek
- Comprend des fonctionnalités conçues pour aider les laboratoires à maintenir les exigences essentielles de GxP, y compris la norme 21 CFR Partie 11
- Signature électronique pour la vérification des données, l’approbation, l’autorisation et d’autres événements personnalisables
- L’audit des données, des protocoles et des systèmes permet de suivre et d’enregistrer des actions avec des commentaires personnalisables
- Affectation d’autorisations à des utilisateurs de niveaux différents avec liste très détaillée de fonctions pouvant être protégées
- Il est possible de définir plusieurs groupes, avec plusieurs utilisateurs et autorisations
- Le verrouillage et la réinitialisation de l’utilisateur, l’expiration des mots de passe sont tous personnalisables
- Notifications par e-mail pour les événements définis par l’administrateur
- Configuration de connexion unique disponible
- Plusieurs administrateurs peuvent être affectés
Configuration recommandée pour l’ordinateur
- Version 64 bits de Windows 7 ou Windows 10 Professionnel
- Processeur Intel Core i5 (4e génération) ou supérieur
- Chipset USB Intel 8 ou supérieur
- 8 Go de RAM ou plus
- 128 Go d’espace disque dur ou plus
- Résolution du moniteur de 1600 x 900
- Clavier et souris
Logiciel (Lionheart FX nécessite Gen5 3.0 ou supérieur)
- Microsoft Internet Explorer version 9.0 ou ultérieure (pour l’aide en ligne)
- Microsoft Excel pour l’exportation rapide et PowerExport : Gen5 3.0 : Excel 2007 (édition 32 bits uniquement) ou Excel 2010 - 2016 (éditions 32 et 64 bits) ; Gen5 2.0 : Excel 2007 - 2016 (éditions 32 bits uniquement)
Connexions
- Port USB 3 pour caméra
- Port USB 2 ou 3 pour instrument
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Lecteurs d’imagerie multimodes |
| Type | Gen5 Image Prime |