Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer
Code produit. p-4919373 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
1,5 ml
6 x 1,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10219244
Marque: Applied Biosystems™ N8080006
Includes
1,5 ml de tampon I GeneAmp 10X PCR (contient 15 mM de MgCl2).
Optimisé pour une utilisation avec l’ADN polymérase AmpliTaq pour une amplification PCR robuste
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer I is optimized for use with AmpliTaq™ DNA Polymerase, resulting in robust PCR amplification.
  • Optimisé pour une utilisation avec l’ADN polymérase AmpliTaq, offrant des performances maximales en matière de PCR
  • Disponible en plusieurs tailles pratiques
  • Le tampon PCR I GeneAmp 10X contient 15 mM de MgCl2
  • Dilué à 1 : 10, offrant un pH et une force ionique optimaux pour l’amplification par PCR avec l’ADN polymérase AmpliTaq
Consultez le manuel de l’utilisateur ou la notice pour obtenir des informations sur la licence d’étiquetage limitée et sur la marque.
PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR de routine
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampon PCR
Concentration 10X
À utiliser avec (application) PCR standard
Quantité 1,5 ml
Comprend 1,5 ml de tampon I de PCR GeneAmp™ 10X (contient 15 mM de MgCl2).
Conserver entre -15 et -25 °C.