Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Gold Buffer & MgCl2
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Includes
6 x 1,5 ml de chaque tampon GeneAmp 10X PCR Gold et 25 mM de MgCl2
Applied Biosystems GeneAmp 10X PCR Gold Buffer and MgCl2 is formulated to provide flexible, efficient activation of AmpliTaq Gold DNA Polymerase, resulting in highly specific, robust PCR amplification. The ionic strength and pH of GeneAmp 10X PCR Gold Buffer has been optimized to provide a wider activation temperature and time range when used in with AmpliTaq Gold DNA Polymerase.
Après dilution à 1:10, fournit le pH et la force ionique optimaux pour l’activation et l’amplification de la PCR avec l’ADN polymérase AmpliTaq Gold™, garantissant ainsi des performances optimales
- Sans ions de magnésium et sans gélatine
- Une solution séparée de MgCl2 est fournie
- Lorsqu’ils sont utilisés ensemble, le tampon II GeneAmp 10X PCR et la solution MgCl2 offrent une plus grande polyvalence pour optimiser la concentration d’ions de magnésium afin d’obtenir une amplification PCR optimale avec n’importe quel ensemble spécifique d’amorces et de modèles d’ADN
Spécification
Spécification
| Concentration | 10X |
| Contenu et stockage | • 10X de 2 x 1,5 ml Gold Buffer GeneAmp • 6 x 1,5 ml 25 mM MgCl2 Conserver à -15 à -25°C. |
| Format | Kit |
| Polymérase | ADN polymérase AmpliTaq Gold |
| Type de produit | Tampon 10X PCR Gold |
| Quantité | 6 x 1.5 mL |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| À utiliser avec (application) | Standard PCR |
| Volume | 6 x 1,5 mL |