Learn More
Invitrogen™ Master Mix HiFi d’assemblage GeneArt™ Gibson
Description
GeneArt Gibson Assembly HiFi Master Mix enables seamless, one-step, single-tube assembly of multiple overlapping DNA fragments in an isothermal reaction. This flexible DNA assembly methodology works for both small and large constructs, accommodating single or multiple inserts. PCR amplified fragments can be assembled without purification and transformed following a rapid competent cell transformation protocol. This approach significantly reduces hands-on time without great losses in positive clone yields. The resulting products are suitable for various downstream applications, including competent cell transformation, PCR, rolling circle amplification (RCA), synthetic biology, in vitro cell-free workflows, and mutagenesis.
Le Master Mix HiFi d’assemblage GeneArt Gibson permet l’assemblage d’ADN Clonage via une technique qui permet de lier de multiples fragments d’ADN en toute transparence dans une réaction isotherme en une étape de 15 à 60 minutes. Les fragments d’ADN de différentes longueurs sont assemblés uniformément à l’aide de chevauchements complémentaires entre les fragments. Grâce à sa flexibilité inhérente, cette approche convient aux constructions d’ADN de petite et grande taille et comprend des inserts simples et multiples. Les produits résultants peuvent être utilisés pour un certain nombre d’applications en aval, notamment la transformation, la PCR et l’amplification en cercle roulant (RCA). Le Master Mix HiFi d’assemblage GeneArt Gibson comprend un Master Mix, un contrôle positif et de l’eau, et peut accueillir l’utilisation de vos propres cellules compétentes.
Caractéristiques du Master Mix HiFi d’assemblage GeneArt Gibson :
- Simple : assemblez et clonez jusqu’à six fragments d’ADN en une seule réaction
- Efficace : la haute fidélité offre des clones plus corrects que les autres méthodes
- Flexible : une conception qui permet un assemblage dans n’importe quel vecteur de votre choix
- Pratique : disponible sous forme de kits de Master Mix et de kits de clonage complets avec des cellules chimiques ou électrocompétentes
- Fiable : plus de 4 000 citations dans la littérature scientifique soulignant sa grande efficacité
Assemblage parfait de plusieurs fragments
Le kit de clonage HiFi de l’assemblage GeneArt Gibson est un processus en une seule étape grâce auquel jusqu’à six fragments sont combinés dans un mélange enzymatique exclusif pour assembler des fragments d’ADN avec une homologie des extrémités terminales partagée sans séquences supplémentaires ou cicatrices (transparent). Après une incubation de 15 à 60 minutes, une portion de la réaction d’assemblage est ensuite transformée en cellules chimiquement compétentes ou électrocompétentes, afin d’obtenir des clones prêts à être analysés le jour suivant. L’homologie des extrémités terminales de 20 à 40 paires de base requise est conçue dans le fragment de novo pour la synthèse ou peut être facilement conçue par amplification PCR avec des oligos d’ADN personnalisés. Ce mélange enzymatique spécial crée une construction d’ADN homogène et liée par covalence qui offre une grande efficacité.
Une méthode robuste pour une efficacité maximale
En raison du produit final lié par covalence, la méthode HiFi de l’assemblage GeneArt Gibson permet l’utilisation de cellules chimiquement compétentes ou de cellules électrocompétentes pour une efficacité de transformation optimale, qui permet de trouver plus efficacement le clone adéquat, plus particulièrement pour les constructions plus difficiles. Il n’est pas nécessaire d’utiliser des enzymes de restriction, une ligature ou des sites de recombinaison et la méthode garantit une construction parfaitement transparente sans bases supplémentaires indésirables.
Offre une grande polyvalence
La méthode HiFi de l’assemblage GeneArt Gibson garantit la polyvalence, permet de simplifier de nombreuses techniques grâce à la combinaison, l’ajout, la suppression ou l’échange rapide de segments d’ADN et élimine la nécessité de sous-cloner, ce qui permet de gagner du temps et des efforts dans le flux de travail lié au clonage.
Spécification
Spécification
| Méthode de clonage | Clonage transparent |
| Contenu et stockage | Comprend un Master Mix, un contrôle positif et de l’eau, permet d’utiliser vos propres cellules compétentes. |
| Type de contrôle | Contrôle positif |
| À utiliser avec (application) | Clonage et assemblage génétique transparents |
| Nbre de réactions | 200 réactions |
| Nombre de fragments | Jusqu’à 6 fragments |
| Gamme de produits | GENEART |
| Type de produit | Master Mix HiFi |
| Quantité | 200 réactions |
| Conditions d’expédition | Ambient, Wet Ice, Dry Ice |
| Afficher plus |