Learn More
Invitrogen™ GeneBLAzer™ ADORA2A CHO-K1 DA Assay Kit
Code produit. 10175553
Click to view available options
Quantité:
1 plaque
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10175553
Marque: Invitrogen™ K1345
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Kit de dosage GeneBLAzer™ ADORA2A CHO-K1 DA
Cette lignée cellulaire est disponible en tant que cellules à division en demandant un devis pour K1245 auprès de dividingcells@invitrogen.com
Les cellules GeneBLAzer™ ADORA2A CHO-K1 DA (division arrêtée) et les cellules ADORA2A-CRE-bla CHO-K1 contiennent le récepteur humain de l’adénosine A2a (ADORA2A) intégré de manière stable à la ligne cellulaire CellSensor™ CRE-bla CHO-K1. Les cellules CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 (réf K1129) contiennent un gène rapporteur de la bêta-lactamase sous contrôle de l’élément de réponse AMP cyclique (CRE). Les cellules à division arrêtée (DA) sont disponibles dans deux configurations : un kit de dosage (qui comprend des cellules et un substrat suffisant pour analyser 1 plaque de 384 puits) et un tube de cellules suffisant pour analyser 10 plaques de 384 puits.
Les cellules DA sont soumises à une division arrêtée irréversible en utilisant un traitement à faible dose de mitomycine-C. Elles n’ont ni toxicité apparente ni changement dans la transduction du signal cellulaire. Les cellules ADORA2A CHO-K1 DA et ADORA2A-CRE-bla CHO-K1 sont validées sur le plan fonctionnel pour les valeurs de facteur Z’ et les concentrations EC50 de 5’-adénosine (NECA) (figure 1). En outre, les cellules ADORA2A-CRE-bla CHO-K1 ont été dosageées pour vérifier les performances de dosage dans des conditions variables, notamment la concentration de DMSO, le nombre de cellules, le temps de stimulation et le temps de chargement du substrat (données disponibles sur demande). D’autres données de dosages utilisant d’autres stimuli sont également disponibles.
Il a été démontré que le récepteur de l’adénosine A2a (ADORA2A) joue de nombreux rôles dans le corps. ADORA2A participe à la régulation de la douleur et de l’inflammation, à l’inhibition de l’agrégation plaquettaire, à la régulation de la pression artérielle et contribue aux lésions cérébrales ischémiques. Les antagonistes sélectifs de la voie ADORA2A sont dosageés tels des adjuvants de’ médicaments dopaminergiques pour traiter la maladie de Parkinson et la schizophrénie.
Stockage :
Les cellules GeneBLAzer™ ADORA2A CHO-K1 DA et ADORA2A-CRE-bla CHO-K1 sont expédiées sous glace sèche. Conserver dans de l’azote liquide immédiatement après réception ou dégel pour une utilisation immédiate.
Contenu :
Kit de dosage GeneBLAzer™ ADORA2A CHO-K1 DA
Chaque système contient suffisamment de cellules à division arrêtée (DA) et de substrat pour dosageer 1 plaque de 384 puits. (D’autres matériaux sont requis séparément ; reportez-vous au protocole.)
Comprend :
  • Cellules ADORA2A CHO-K1 DA
  • Kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 µg
  • Solution D, 1 ml
  • 2 protocoles
  • Certificat d’analyse
    Cellules GeneBLAzer™ ADORA2A CHO-K1 DA
    Chaque système contient suffisamment de cellules à division arrêtée (DA) et de substrat pour dosageer 10 plaques de 384 puits (kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G, solution D et autres matériaux requis séparément ; reportez-vous au protocole).
    Contenu :
  • Cellules ADORA2A CHO-K1 DA
  • 1 protocole
  • Certificat d’analyse
    Cellules GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE-bla CHO-K1
    (kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G, solution D et autres matériaux requis séparément ; reportez-vous au protocole).
    Contenu :
  • Cellules ADORA2A-CRE-bla CHO-K1
  • 1 protocole
  • Certificat d’analyse
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Numéro d’adhésion NM_000675
    Entrée du dosage Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire
    État des cellules Cellules à division arrêtée
    Méthode de détection Fluorescent
    Identification génétique (Entrez) 135
    Symbole de gène(s) ADORA2A
    État de la population Origine de clones à cellule unique
    Gamme de produits GeneBLAzer
    Quantité 1 plaque
    Gène rapporteur BLA (bêta-lactamase)
    Entrée cible ADORA2A
    Type Kit de dosage ADORA2A CHO-K1 DA
    Lignée cellulaire CHO-K1
    System Type GeneBLAzer™
    Druggable Target GPCR